Solução de descontaminação, RNase-ExitusPlus™
Fornecedor: PanReac AppliChem
RNase-ExitusPlus™ é uma solução de limpeza não alcalina, não corrosiva e não cancerígena que é altamente ativa contra contaminações por RNase. Está comprovado que RNase-ExitusPlus™ pode desativar mais de 20 μg de RNase A seco no fundo de um tubo de microcentrífuga. RNase-ExitusPlus™ permanece estável durante aproximadamente 18 meses e é resistente ao calor. Deverá ser guardada à temperatura ambiente; a temperaturas mais baixas poderá haver formação de precipitado, o qual é facilmente colocado em solução a 37 °C. RNase-ExitusPlus™ é fornecida em garrafas de spray e está também disponível uma embalagem de recarga de um litro.
- Os efeitos catalíticos e de cooperação dos componentes provocam uma degradação não enzimática muito rápida e não sequencial de moléculas proteicas e de RNase
- Todos os componentes de RNase-Exitus Plus™ são biodegradáveis e não são nocivos ou tóxicos para os humanos
- Não são usadas substâncias minerais alcalinas ou ácidas agressivas; os equipamentos e os materiais não são danificados ou corroídos, mesmo após um prolongado tempo de incubação
- Sem solventes orgânicos ou componentes voláteis, nem gases tóxicos
- Temperaturas elevadas superiores a aprox. 50 °C aceleram a reação e a eficiência