Print…
Flocculators, digital, Jar Test
Fornecedor: SUMINISTROS GRUPO ESPER S L
10000-00097 10000-01016 10000-01017
706-0042EA 1920 EUR
706-0042 706-0044 706-0045
Flocculators, digital, Jar Test
Floculadores
Digital flocculators for reproducible, accurate control of floculation testing of water samples. The position of the backlit screen (on the non-portable models) can easily be switched between rear and bottom illumination without dismantling the unit. Handle for easy transport on all models. The lightweight, portable Jar Test P can be operated using either a 12 V car battery or 230 V mains supply, so it is suitable for field work or in the laboratory.
  • Controlo da velocidade por microprocessador, com memória para diferentes velocidades para uma operação simples a 2 velocidades.
  • Arranque e paragem suaves e progressivos
  • LCD retroiluminado digital para indicar as velocidades actuais e seleccionadas
  • Ecrã claro em todas as posições para facilitar a visualização, adequado para recipientes altos de 1 litro
  • Varetas agitadoras de aço inoxidável com 6 mm de diâmetro, com altura ajustável