Print…
VWR® Nitrile Extra Light blue, Luvas, nitrilo
Fornecedor: VWR Collection
112-6053EA 12.95 EUR
112-6053 112-6051 112-6052
VWR® Nitrile Extra Light blue, Luvas, nitrilo
Luvas
Estas luvas finas ambidestras são adequadas uso no processamento de alimentos e para requisitos gerais de laboratório em áreas não perigosas.
  • Não esterilizadas, sem pó, com dedos texturizados
  • Muito finas: proporcionam excelente elasticidade para um bom conforto do utilizador
  • Sem ftalatos/amaciadores e proteínas alergénicas de látex; particularmente suaves para a pele para utilizadores com alergia ao látex
  • Com rebordo tornando-as mais fáceis de calçar
  • Baixa espessura e dedos texturizadas para uma excelente aderência
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type B (KTP), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
aprovadas para contacto com produtos alimentares.
Atenção: * A espessura é medida única, valores mínimos.