Print…
p-Toluenesulphonic acid monohydrate ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
87099.180EA 26.2 EUR
87099.180 87099.260
p-Toluenesulphonic acid monohydrate ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
p-Toluenesulphonic acid monohydrate
Fórmula: C₇H₈O₃S·1H₂O
Peso Molecular: 190.22 g/mol
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Densidade: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142137
Número CAS: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09671
Encomendar
Assay ≥ 99 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Sulphated ash ≤ 0.1 %
Water ≤ 13 %
SO4 (Sulphate) ≤ 0.3 %
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Na (Sodium) ≤ 20 ppm