Print…
Pinças para juntas esmeriladas esféricas, KECK™
Fornecedor: DWK Life Sciences
286340501 286340604 286340707 286340801 286340904
201-7121EA 5.2 EUR
201-7121 201-7122 SCOT286340707 201-7123 201-7124
Pinças para juntas esmeriladas esféricas, KECK™
Pinças /Clamps Pinças para juntas NS
POM, colorido. Para fixação segura e firme de juntas esmeriladas esféricas. Estas pinças são de plástico para evitar riscar o vidro, como pode acontecer com pinças de metal convencionais.
  • Excelente resistência química
  • Resistentes ao calor até 150 °C
  • Robustas, fáceis de instalar e remover