Print…
Pipetas multicanal, electrónicas, volume variável, Eppendorf Xplorer®
Fornecedor: EPPENDORF
4861000.104 4861000.112 4861000.120 4861000.139 4861000.147 4861000.155 4861000.163 4861000.171
613-1410EA 1094 EUR
613-1410 613-1417 613-1418 613-1419 613-1420 613-1426 613-1427 613-2228
Pipetas multicanal, electrónicas, volume variável, Eppendorf Xplorer®
Pipetas Micropipetas
A Xplorer® é uma pipeta electrónica simples, precisa especialmente concebida para requisitos profissionais.
  • Conceito PhysioCare Concept® proporcionando um design ergonómico, posição flexível da mão, peso reduzido e visor claro a cores
  • Operação intuitiva, com botão de selecção multifunções, menu multilingue, função de ajuda e ponta fácil de carregar e ejectar
  • Elevada reprodutibilidade de resultados de medição
  • Facilidade de manutenção
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Air-cushion pipetting system with epT.I.P.S.® consumables. Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish.
Application: Pipetting of aqueous liquids.
Informações de encomenda: fornecidas com carregador.