Print…
VWR®, Suportes para tubos de ensaio de aço inoxidável
Fornecedor: VWR Collection
444-2955EA 325 EUR
444-2955 444-2956 444-2957 444-2958 444-2959
VWR®, Suportes para tubos de ensaio de aço inoxidável
Suportes/Racks Tube Racks
Acessórios: * Plataforma fornecida com miniagitador e miniagitador de incubação, agitador de microplacas e agitador de microplacas para incubação. Tenha em conta que outros agitadores necessitam de uma plataforma perfurada opcional, encomendada à parte, para permitir a montagem de pinças para frascos ou suportes para tubos de ensaio.