Print…
Ferramentas para agitador suspenso, agitadores em âncora
Fornecedor: Bohlender
C384-04 C384-02 C384-08 C445-08 C384-64 C384-10 C445-20 C445-34 C384-16 C445-16 C384-06 C445-12 C445-30 C384-17 C384-24 C384-48 C445-44 C445-40 C384-52 C384-44 C384-40 C384-32 C384-28 C384-01 C384-58
441-0415EA 260 EUR
441-0415 441-2933 441-0417 441-0077 441-0427 441-0078 441-0086 441-0429 441-0418 441-0075 441-0416 441-0085 441-0428 441-0079 441-0083 441-0423 441-0431 441-0430 441-0425 441-0422 441-0421 441-0420 441-0419 441-0414 441-0426
Ferramentas para agitador suspenso, agitadores em âncora
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
PTFE stirrers: Estas ferramentas de agitação possuem uma haste de aço inoxidável revestida a PTFE e a lâmina de agitação em forma de U é inteiramente composta por PTFE. Ideal para mistura de líquidos viscosos. Fluxo tangencial forte com força de corte na área de margem, alguma sedimentação na parede do recipiente.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistente a temperaturas entre −200 e +250 °C
PTFE blades: Pás do agitador de PTFE sólido com conjunto de PTFE/PEEK parafusos de mola, ideal para mistura de líquidos viscosos. Fluxo tangencial forte com força de corte na área de margem, alguma sedimentação na parede do recipiente.
Solid PTFE stirrer blades with set of PTFE/PEEK clamp screws, ideal for mixing viscous liquids. Strong, tangential flow with shear rate in the margin area, little sediment on the wall of the vessel.
Certificações: Em concordância com os requisitos da FDA.
Fornecimento: A spanner is included with the blades for easy assembly.