Print…
VWR®, Películas vedantes para qPCR, armazenamento e cristalização
Fornecedor: VWR Collection
391-0189EA 254 EUR
391-0189 391-0624 391-0644
VWR®, Películas vedantes para qPCR, armazenamento e cristalização
Vedantes Selos de microplaca
Películas de poliolefina de 50 µm com adesivo de silicone encapsulado inerte de 50 µm. Especialmente indicadas para qPCR, armazenamento e aplicações de cristalização de proteínas. O adesivo de silicone encapsulado é não adesivo até ser pressionado contra a superfície de vedação, altura em que o adesivo só é libertado em áreas de vedação para formar o vedante resistente ao calor mais forte disponível em volta de cada poço na placa.
  • Clareza ótica elevada, mínima a nula autofluorescência
  • Quimicamente inertes; sem extraíveis exceto a pH extremo; resistentes a DMSO para HTS
  • Resistentes ao calor, recomendadas para temperaturas de −80 a +105 °C
  • Certificadas quanto à ausência de DNase, RNase e de ácidos nucleicos
Dimensionadas para ajuste nos rebordos das placas de 96 poços de rebordo elevado (76,2×133,4 mm). Duas linguetas ajudam a posicionar a película na placa.