Print…
Microplacas UV, de 96 poços, Corning®
Fornecedor: Corning
3635 3679
734-1614EA 882.32 EUR
734-1614 734-4120
Microplacas UV, de 96 poços, Corning®
Microplacas Microplacas HTS
De acrílico com poço de fundo plano permeável às radiações UV, não esterilizada. Ideais para determinar concentrações de proteínas e/ou de ácido nucleico.
  • O fundo permeável às radiações UV é moldado diretamente a uma base acrílica para maior resistencia e menor probabilidade de fuga de líquidos
  • Permite leituras de absorvância de UV com baixo ruído de fundo, especialmente a 260 e 280 nm
  • Certificadas quanto à ausência de DNase e RNase
Informações de encomenda: Packed 25 per pack, 50 per case.