Print…
Inserts para cultura de células, Corning® Transwell®
Fornecedor: Corning
3495
734-1594EA 444.83 EUR
734-1594
Inserts para cultura de células, Corning® Transwell®
Microplacas Insertos e Placas
Os inserts para cultura de células Transwell® são dispositivos de apoio permeável convenientes e fáceis de utilizar para o estudo de linhas celulares dependentes e independentes de ancoragem. Destinam-se a produzir um ambiente de cultura de células que se assemelha bastante ao estado in vivo.
Todas as membranas Transwell® são compatíveis com fixadores histológicos, incluindo o metanol e formaldeído. As membranas em poliéster Transwell® apresentam a melhor resistência global química. Estas membranas (mas não as caixas de PS) são compatíveis com vários álcoois, aminas, ésteres, éteres, cetonas, óleos e alguns solventes, incluindo vários hidrocarbonetos halogenados e DMSO, mas não são recomendadas para utilizar com fortes ácidos e bases.
As membranas em poliéster Transwell® não têm uma densidade do poro tão elevada quanto as membranas em policarbonato Transwell®, mas, como resultado, têm uma melhor clareza óptica:
- Permitem que as células polarizadas se alimentem de forma basolateral, realizando assim actividades metabólicas de forma mais natural
- O design de pendurar de centragem automática evita a absorção do meio entre o insert e o poço externo
- Permitem o acesso ao compartimento inferior através das janelas na parede do insert
- O design suspenso permite a co-cultura não danificada de células no compartimento inferior
- Disponíveis numa série de tamanhos de poros e diferentes membranas para satisfazer diversos requisitos experimentais.
Inserts para membranas de policarbonato Transwell®:
- Membrana translúcida de espessura 10 μm
- Membrana com poros de diâmetro entre 0,4 μm e 8 μm
- Tratado para uma máxima aderência celular
- Fornecido em placas multiwell
- A membrana tem que ser corada para visualização das células
Inserts para membranas de poliéster transparente Transwell®-Clear:
- Membrana translúcida de espessura 10 μm
- Tratado para uma máxima aderência celular
- Excelente visualização com microscopia de contraste de fase
- Fornecido em placas multiwell
Inserts para membranas revestidas a colagénio Transwell®-COL:
- Membrana de PTFE Translúcida tratada com Colagénio
- Promove a aderência e a homogenicidade celular
- Mistura equimolar de colagénio tipo I e II
- Embaladas individualmente
- Placas multiwell incluidas
Embalagem: Os inserts são pré-embalados na placa de multipoços apropriada conforme se segue: os inserts com um diâmetro de 24 mm são embalados 6 inserts numa placa de 9 poços, quatro placas de 6 poços por caixa; os inserts com um diâmetro de 12 mm são embalados 12 inserts numa placa de 12 poços, quatro placas de 12 poços por caixa; os inserts com um diâmetro de 6,5 mm são embalados 12 inserts numa placa de 24 poços, quatro placas de 24 poços por caixa. Todos os inserts revestidos a colagénio Transwell®-COL são embalados individualmente e cada caixa inclui a placa de multipoços apropriada.