Print…
Inserts para cultura de células, Netwell™
Fornecedor: Corning
3477 3478 3479 3480
734-1586EA 495.38 EUR
734-1586 734-1587 734-1588 734-1589
Inserts para cultura de células, Netwell™
Microplacas Insertos e Placas
Fundos de malha de poliéster ligados a anéis de PS ou caixa. Os inserts Netwell™ são utilizados como transportadores de tecidos, suportes e coadores de pequenos órgãos, secções de tecidos ou explantes na interface entre o ar e o meio.
  • Transportador prático para a coloração imunocitoquímica de secções de tecido
  • Fornece a filtração grosseira de homogenados de tecidos, suspensões de células e microssuportes
  • Disponíveis em dois tamanhos de malha e diâmetros diferentes
  • Fornecidos estéreis e pré-carregados em placas de 6 ou 12 poços
  • Os inserts Netwell de 24 mm cabem em tubos de plástico para centrífuga de 50 ml Corning®
Polystyrene reagent trays are available in black for improved visibility of tissue sections, or white for colorimetric reaction contrast. Specially designed carriers and handles permit the simultaneous processing of up to 12 samples per carrier. Each carrier kit contains eight carriers and eight handles.