Print…
VWR®, Refrigeradores Labtop
Fornecedor: VWR Collection
479-0641EA 176 EUR
479-0641 479-0642 479-0643
VWR®, Refrigeradores Labtop
Caixas Refrigeradores de bancada
Refrigerador pequeno de bancada −20 °C PC/gel não tóxico
O refrigerador pequeno de bancada −20 °C tem capacidade para 12 microtubos de 0,5 ou 1,5 ml a menos de −20 °C durante mais de 1 hora. Ideal para uso na bancada de viagem ou transporte. Cheio com gel não tóxico. Antes de usar, colocar no congelador −25 °C durante, pelo menos, 24 horas, armazenar a −25 °C entre utilizações.
Refrigerador grande de bancada −20 °C PC/gel não tóxico
O refrigerador grande de bancada −20 °C, tem capacidade para 32 microtubos de 0,5 ou 1,5 ml a menos de −20 °C durante mais de 1 hora. Adequado para uso na bancada de viagem ou transporte. A pega de arame fixa o topo enquanto se carrega. O refrigerador e a tampa são enchidos com gel não tóxico. Armazenar a −25 °C entre utilizações.
Refrigerador de bancada −20 °C PC/gel não tóxico
O refrigerador labtop −20 °C mantém a temperatura entre −20 e −15 °C até quatro horas. Policarbonato. Com capacidade para vinte microtubos ou criotubos de 1,5 até 2,0 ml. Os insertos incluídos têm capacidade para microtubos de 0,2 a 0,5 ml. Retícula impressa, de posição bloqueável, com pega que bloqueia, pés antiderrapantes. Armazenas a −25 °C entre utilizações.
The −20 °C labtop cooler maintains temperatures between −20 and −15 °C for up to four hours. Polycarbonate. Holds twenty 1,5 to 2,0 ml microcentrifuge tubes or cryovials. Inserts included hold 0,2 to 0,5 ml microcentrifuge tubes. Printed grid, keyed lid, locking handle, non skid feet. Store at −25 °C between use.