Print…
Cell culture vessels, Corning® HYPERflask™ M, CellBIND® treated
Fornecedor: Corning
10024 10020 10030 10034 10031
734-4010EA 2590 EUR
734-4010 734-1491 734-1492 734-1493 CORN10031
Cell culture vessels, Corning® HYPERflask™ M, CellBIND® treated
Balões Frascos de Cultura de Células
Frascos em poliestireno oticamente transparentes, com boca estreita, tampa plana, com ou sem código de barras para uso manual ou com sistemas automatizados. Não é necessário refrigeração ou manuseamento especial.
Os frascos de alta performance e alto rendimento utilizam uma superfície de crescimento permável a gases em multicamada para trocas eficientes. Design único permite a produção de rendimentos 10x maiores do que os frascos standard, aumentando a produtividade e a capacidade, bem como a redução do tempo de processamento e do espaço da incubadora. Dez superfícies de poliestirenoMais informação do produto