Print…
VWR®, Rótulos de segurança, de acordo com o sistema GHS
Fornecedor: VWR Collection
116-0282EA 23.7 EUR
116-0282 116-0283 116-0285 116-0286 116-0281 116-0280 116-0279 116-0287 116-0284
VWR®, Rótulos de segurança, de acordo com o sistema GHS
Rótulos
Estes rótulos, fabricados em película de PE e com os símbolos GHS, cumprem os regulamentos GHS relativos a misturas e substâncias químicas. Os símbolos GHS substituirão os tradicionais símbolos laranja (HSID) até 2015, altura em que o pictograma num quadrado laranja e as expressões R e S desaparecerão. Os símbolos GHS baseiam-se nos riscos ambientais, físicos e para a saúde apresentados pela substância.
  • Em forma de losango
  • Letras pretas impressas sobre fundo branco com contorno vermelho
  • O rolo contém 500 rótulos numa caixa dispensadora