Print…
Máscaras faciais para salas limpas, Auckland, P410
Fornecedor: Portwest
P410BLUL P410BLUM P410BLUS
PRTWP410BLULEA 12.6 EUR
PRTWP410BLUL PRTWP410BLUM PRTWP410BLUS
Máscaras faciais para salas limpas, Auckland, P410
Máscaras Máscaras para Salas Limpas
Meia máscara econômica com design de baixo perfil que proporciona um amplo campo de visão.
  • A alça macia e ajustável garante um ajuste perfeito aos contornos largos do rosto
  • Equipado com um filtro duplo (parafusado) para maior conforto respiratório
  • Porta de suor na peça facial para ambientes quentes e úmidos
Fabricado a partir de um material TPE durável e macio, não alérgico, que proporciona um excelente ajuste.
Certificações: EN 140
Fornecimento: Filtros vendido separadamente.