Print…
Tetraidrofurano ≥99.8% estabilizada, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
Sinônimos: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol) 250 ppm
3705-45EA 909.03 EUR
3705-45 3705-25
Tetraidrofurano ≥99.8% estabilizada, AR®, Macron Fine Chemicals™
Tetraidrofurano
Atenção: Preserve in tight and cool conditions.
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 65 °C
Ponto de Fusão: –108,3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
Encomendar
Assay (GC) ≥99,8
Water (KF) ≤0,03%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,03%
Stabiliser (BHT) ~250 ppm
For Laboratory, Research or Manufacturing Use