Print…
Nitrato de crómio (III) nonahidratado em ácido nítrico para ICP
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Chromium trinitrate nonahydrate, Chromic nitrate nonahydrate, Chromium nitrate nonahydrate
85760.270EA 299 EUR
85760.270 85760.180
Nitrato de crómio (III) nonahidratado em ácido nítrico para ICP
Nitrato de crómio (III) nonahidratado
Fórmula: CrN₃O₉·9H₂O
Peso Molecular: 400.15 g/mol
Ponto de Fusão: 60
Número MDL : MFCD00149659
Número CAS: 7789-02-8
Merck Index: 13,02246