Print…
Corning® Mouse native epidermal growth factor (from male submaxillary glands)
Fornecedor: Corning
354001
734-1304EA 176.38 EUR
734-1304
Corning® Mouse native epidermal growth factor (from male submaxillary glands)
Proteínas e Peptídeos
O factor de crescimento epidérmico (EGF) é uma proteína mitogénica de baixo peso molecular que estimula a proliferação de uma grande variedade de tipos de células in vitro. Por outro lado, o EGF também pode ser usado como receptor, para expressão genética, estudos de cicatrização de feridas e para a cultura de células em sistemas de cultura com um teor reduzido de soro ou isentos de soro.
EGF can also be used for receptor, gene expression, wound healing studies, and to culture cells in reduced-serum or serum-free culture systems.
Mouse natural EGF are tested for ability to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. Human recombinant EGF are shown to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. All products are filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.