Print…
Viscosímetros rotativos, série completa ROTAVISC HELI
Fornecedor: IKA
10013698 10013745 10013764 10013731
531-1475EA 4016 EUR
531-1475 IKAA10013745 IKAA10013764 IKAA10013731
Viscosímetros rotativos, série completa ROTAVISC HELI
Viscosímetros Viscosímetros rotativos
A série ROTAVISC HELI determina a viscosidade de líquidos em todas as áreas de aplicação, desde o laboratório ao controlo de qualidade. Os quatro dispositivos medem em diferentes gamas de viscosidade.
  • O grande visor TFT permite uma orientação intuitiva através de menus
  • O nível de bolha de ar digital suporta a configuração correta da condição de inicialização
  • A função de rampa simplifica tarefas repetitivas
  • Precisão de medição muito elevada
  • Ajuste de velocidade contínua
  • Temporizador e função de gráfico
  • HELISTAND move o viscosímetro montado e o seu corpo rotativo de forma lenta e uniforme para cima e para baixo na amostra
O nível de precisão da medição do medidor de viscosidade rotativo ROTAVISC HELI para fluidos newtonianos e não newtonianos é de ±1% da gama de medição. A reprodutibilidade é de ±0,2%.
Certificações: Classe de proteção IP 40 de acordo com DIN EN 60529.
Fornecimento: Os pacotes completos ROTAVISC HELI incluem SP 1 a 4 (lo-vi)/SP 7 a 12 (me-vi, hi-vi I, hi-vi II), suporte de proteção, sensor de temperatura, conector rápido, conector de gancho e suporte HELISTAND incluindo um conjunto de veio em T.