Print…
Kits em cuvete de CQO para água salgada
Fornecedor: Hach
LCK1814 LCK1914 LCK1714
705-1167EA 128 EUR
705-1167 705-1168 HACHLCK1714
Kits em cuvete de CQO para água salgada
Kits para análise ambiental
Aplicável para testes de CQO em amostras de água com elevadas concentrações de cloreto até 20.000 mg/L.
  • Valores de medição precisos e fiáveis
  • Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e baixa quantidade de reagentes
  • Dosagem conveniente e sem erros dos reagentes
  • Etiqueta de código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
  • Diferenciação entre testes e faixas de medição através de codificação de cores
  • Não é necessário pré-tratamento incómodo da amostra
Reagentes pré-doseados para máxima segurança. Fácil de utilizar e de avaliação fotométrica, embalado em caixa totalmente equipada.