Print…
VWR®, Evaporador rotativo digital LCD
Fornecedor: VWR Collection
531-1365EA 3490 EUR
531-1365 531-1366 531-1367 531-1368 531-1377
VWR®, Evaporador rotativo digital LCD
Evaporadores Evaporadores rotativos
Este é um instrumento essencial para utilização em laboratórios químicos para a remoção eficiente e suave de solventes de amostras por evaporação. Oferece uma excelente solução de destilação numa vasta gama de aplicações.
  • O display digital mostra a velocidade de rotação e a temperatura de aquecimento, o que permite um excelente controlo de todos os processos de destilação
  • A elevação automática do motor liberta, em caso de falha de energia, o frasco de evaporação para uma posição segura
  • Banho de aquecimento de 5 l com uma ampla faixa de temperatura (ambiente até 180 °C). O
  • modo de aquecimento de água/óleo só pode ser mudado através de um interruptor
  • Proteção contra temperatura excessiva a 220 °C
  • Proteção contra evaporação até à secura, a unidade desliga automaticamente se o aquecimento não tiver água/óleo no banho de aquecimento
  • Disponível material de vidro com película protetora contra explosão
O evaporador rotativo possui uma gama de velocidade de 20 a 280 rpm, e funcionamento em intervalo nas direções para a direita e para a esquerda para um melhor processo de secagem. O condensador possui uma superfície de arrefecimento máx. de 1700 cm² que proporciona um excelente efeito de arrefecimento. O mecanismo de ejeção garante uma fácil remoção dos frascos de evaporação. O anel vedante de mola dupla PTFE proporciona um excelente desempenho vedante e a função remota permite o controlo do PC e a transmissão de dados.
Informações de encomenda: Pode ser encomendado um sistema completo pré-configurado que consiste numa unidade , banho de aquecimento e conjunto de artefactos de vidro ou, em alternativa, cada componente pode ser encomendado em separado. Os acessórios não estão incluídos e devem ser encomendados em separado.