Print…
VWR®, Evaporador rotativo digital LED
Fornecedor: VWR Collection
531-1369EA 1660 EUR
531-1369 531-1370 531-1372 531-1373 531-1374
VWR®, Evaporador rotativo digital LED
Evaporadores Evaporadores rotativos
Este é um instrumento básico do laboratório químico adequado à evaporação, destilação e separação de produtos químicos. Pode ser usado como sistema multifuncional combinado com uma bomba de vácuo, controlador de vácuo e circulador com refrigeração para fornecer excelentes soluções de destilação em muitas aplicações laboratoriais.
  • Banho de aquecimento de 5 L com uma ampla faixa de temperatura (ambiente até 180 °C), o controlo independente da temperatura permite que seja usado em separado. O modo de aquecimento de água/óleo só pode ser mudado através de um interruptor
  • Elevação manual combinada com a elevação auxiliar para um posicionamento preciso do material de vidro
  • O controlo PID garante uma elevada precisão da temperatura a ±1 °C (água)
  • Proteção contra temperatura excessiva a 220 °C
  • Proteção contra evaporação até à secura, a unidade desliga automaticamente se o aquecimento não tiver água/óleo no banho de aquecimento
  • Gama de velocidades de 20 a 200 rpm, operação em intervalo de temporização no sentido horário e anti horário para o processo de secagem
  • Disponível material de vidro com película protetora contra explosão
Os evaporadores possuem um condensador patenteado (superfície de arrefecimento 1200/1700 cm² para seleção), tubo de condensação de dupla hélice e design do arco circular central para aumentar a velocidade da taxa de fluxo do líquido com um excelente efeito de arrefecimento. O mecanismo de ejeção garante uma troca simples dos frascos de evaporação. Os evaporadores rotativos LED possuem um ângulo de imersão ajustável e um anel vedante de mola dupla PTFE que proporciona um excelente desempenho vedante. A função remota permite o controlo do PC e a transmissão dos dados, estes modelos são compatíveis com a gama completa dos artefactos de vidro do evaporador VWR LCD.
Informações de encomenda: Pode ser encomendado um sistema completo pré-configurado que consiste numa unidade principal, banho de aquecimento e conjunto de artefactos de vidro ou, em alternativa, cada componente pode ser encomendado em separado. Os acessórios não estão incluídos e devem ser encomendados em separado.