Print…
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Hexamethyldisilazane
87078.150EA 24.3 EUR
87078.150 87078.230 87078.290
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexametildisilazano) ≥98%, GPR RECTAPUR®
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Fórmula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Peso Molecular: 161.39 g/mol
Ponto de ebulição: 126
Ponto de Fusão: -82
Densidade: 0.78 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008259
Número CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 1992
ADR: 3 (6.1, 8) II
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 98
Density (20/4) 0.774 - 0.775