Print…
VWR®, Máscaras faciais para salas limpas, Bico de pato, Class 100
Fornecedor: VWR Collection
113-9756EA 24.1 EUR
113-9756 114-9345
VWR®, Máscaras faciais para salas limpas, Bico de pato, Class 100
Máscaras Máscaras para Salas Limpas
Cleanroom face masks are made from non-woven polypropylene/polyethylene (ES)/melt-blown polypropylene (MBPP) materials.
  • Baixa geração de partículas – adequado para ambientes críticos
  • Alta eficiência de filtração bacteriana e baixa resistência respirável
  • Embalado em um ambiente de sala limpa
  • Embalagem para sala limpa com saco duplo e segura para solventes
  • Presilhas para orelha 30% náilon/70% poliéster
  • Clipe nasal de arame plástico
  • Somente para uso industrial e em salas limpas; não use para proteção contra COVID-19
  • Este produto não é um dispositivo médico para uso médico ou clínico na aceção do Regulamento (UE) 2017/745/Diretiva 93/42/CEE
  • Este produto não é um equipamento de proteção individual (EPI) na aceção do Regulamento (UE) 2016/425
Essas máscaras faciais são projetadas para aplicações em ambientes críticos, como indústrias de semicondutores, eletrônicas ou de alta tecnologia. As máscaras devem ser armazenadas em temperatura ambiente, em ambiente seco e à sombra. The recommended shelf life is 3 years from the date of manufacture.
Eficiência de filtração bacteriana: >95%
Delta P: <6 mm H₂O
C×L: 17,5×9,5 cm
Embalagem: 100 máscaras por saco duplo, 20 sacos por caixa.