Print…
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
85742.290EA 45.9 EUR
85742.290 85742.360 85742.460
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Fórmula: Na₃PO₄·12H₂O
Peso Molecular: 380.12 g/mol
Ponto de Fusão: ∼75 °C
Densidade: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149198
Número CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
Merck Index: 13,08736
Encomendar
Assay                            98.0 - 102.0 %
Excess alkali (as NaOH) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insoluble matter Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulphate (SO₄) Max. 100 ppm
Iron (Fe)    Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur./ACS Passes test