Print…
Câmaras de secagem a vácuo, séries VD e VDL
Fornecedor: Binder
9630-0001 9630-0002 9630-0003 9630-0009 9630-0010 9630-0011
466-0608EA 7702 EUR
466-0608 466-0609 466-0610 466-0611 466-0612 466-0613
Câmaras de secagem a vácuo, séries VD e VDL
Estufas Estufas de vácuo
A série VD de câmaras de secagem a vácuo para secagem rápida e suave de solventes não inflamáveis ​​oferece desempenho impressionante por meio de seu controle preciso de temperatura e secagem suave. Sua tecnologia de expansão de rack também garante uma ótima transferência de calor, as prateleiras fornecem um posicionamento flexível e o interior da câmara é fácil de limpar. A série VDL de câmaras de secagem a vácuo de segurança garantem a máxima segurança ao secar solventes orgânicos inflamáveis ​​e foram testadas por um instituto de teste reconhecido pelo estado (marca GS). As unidades VD/VDL também podem ser adquiridas como opções modulares com bomba de vácuo e câmara da bomba para formar um sistema completo.
  • Heated chamber with direct heat transfer via large thermal heating plates
  • Program-controlled drying monitoring with automatic ventilation at end of process
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Large viewing window with option of interior lighting for VD units
  • Shatterproof, spring-mounted safety glass panel
  • Universal access port DN 16
  • Computer interface: Ethernet
As câmaras de secagem a vácuo VD para solventes não inflamáveis ​​secam materiais sem resíduos, incrustação ou oxidação e sem representar risco para os solventes no processo. As câmaras de secagem são equipadas com a inovadora tecnologia de câmara de pré-aquecimento APT.line ™ para garantir uma distribuição homogênea da temperatura e máxima precisão da temperatura. A segurança é garantida por uma conexão de gás inerte, o revestimento de aço inoxidável resistente à corrosão da câmara de secagem torna as unidades robustas e fáceis de limpar. As câmaras de secagem a vácuo VD são extremamente fáceis de usar graças ao controlador com um display digital de pressão e temperatura, bem como programação de intervalo e tempo real.
Os modelos VD podem ser usados ​​para uma secagem rápida e eficaz, porém suave dos materiais em questão. O calor é transferido para a amostra diretamente por meio de placas condutoras de calor, com secagem homogênea, rápida e livre de condensação em todo o espaço utilizável.
• Faixa de temperatura: 9 °C acima da temperatura ambiente a 220 °C
• O conceito de segurança comprovado garante um trabalho seguro
• Duas saídas de relé, 24 V DC (máx. 0,4 A)
As câmaras de secagem a vácuo VDL para solventes inflamáveis ​​combinam a secagem eficaz com um sofisticado conceito de segurança. A secagem é feita de forma rápida e sem resíduos, descamações ou oxidação. A segurança ao secar amostras contendo solventes inflamáveis ​​é garantida graças ao interior à prova de explosão das câmaras de secagem a vácuo. Unidade protegida contra explosão com classificação de acordo com a diretiva ATEX 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X .. Além de um processo de secagem rápido e altos níveis de confiabilidade do processo, as câmaras também são rápido e fácil de limpar graças à câmara interna lisa com cantos arredondados, o revestimento interno de aço inoxidável e os racks removíveis. O calor é transferido para a amostra diretamente usando placas condutoras de calor, e a tecnologia da câmara de pré-aquecimento APT.line ™ garante que a secagem da amostra seja homogênea em todo o espaço utilizável. Rápida, suave e sem condensação, a secagem ocorre em racks de expansão de alumínio que podem ser ajustados de forma flexível.
• Faixa de temperatura: 10 °C acima da temperatura ambiente a 110 °C
• Controlador touchscreen intuitivo com display gráfico de pressão e temperatura
• Dispositivo de controle de pressão para aquecimento ativado de <100 mbar
Fornecimento: Os modelos VD/VDL são fornecidos com conexão de gás inerte e um rack de expansão de alumínio que pode ser personalizado.