Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio, anidro, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
5.43840.0100 5.43840.0250
5.43840.0100EA 160 EUR
5.43840.0100 5.43840.0250
Dihidrogenoortofosfato de sódio, anidro, LiChropur™ para HPLC, Supelco®
Dihidrogenoortofosfato de sódio
Fórmula: NaH₂PO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003527
Número CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2