Print…
Piridina, EMPARTA® ACS reagente analítico
Fornecedor: Merck
Perigo
1.94601.0500 1.94601.4000
1.94601.0500EA 124 EUR
1.94601.0500 1.94601.4000
Piridina, EMPARTA® ACS reagente analítico
Piridina
Fórmula: C₅H₅N
Ponto de ebulição: 115 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 0,982 g/cm3 (20 °C)
Ponto de Inflamação: 17 °C
Número MDL : MFCD00011732
Número CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM