Print…
Xileno EMPARTA® ACS zA
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dimethylbenzene
MQ200
1.08633.2500 1.08633.4000
1.08633.2500EA 181 EUR
1.08633.2500 1.08633.4000
Xileno EMPARTA® ACS zA
Xileno
Fórmula: C₆H₄(CH₃)₂
Peso Molecular: 106.17 g/mol
Ponto de ebulição: 140
Ponto de Fusão: –47 °C
Ponto de Inflamação: 26 °C
Número MDL : MFCD00077264
Número CAS: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM