Print…
Polietilenoglicol 200, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
87081.290EA 48.6 EUR
87081.290
Polietilenoglicol 200, GPR RECTAPUR®
Polietilenoglicol 200
Fórmula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso Molecular: 200 g/mol
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55…–40 °C
Densidade: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01779596
Número CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Encomendar
Density (20/4) 1.124 --> 1.126
Hydroxyl value 535 --> 590