Print…
1-Decanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
87087.290EA 55.8 EUR
87087.290 87087.460
1-Decanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Decanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004747
Número CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875
Encomendar
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 0.829 --> 0.830