Print…
γ-Butyrolactone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL
87075.320EA 262 EUR
87075.320 87075.460
γ-Butyrolactone ≥99%, GPR RECTAPUR®
γ-Butyrolactone
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 204 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 1,1286 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005386
Número CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 1.128 --> 1.129
Refractive index (20°C; 589 nm) 1.435 --> 1.436
Water Max. 0.5 %