Print…
tert-Butyllithium ∼1.9M em pentano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: t-Butyllithium
Embalado sob nitrogênio em frascos AcroSeal® re-seláveis
H36881.AE H36881.9Z
H36881.AEEA 103 EUR
H36881.AE H36881.9Z
tert-Butyllithium ∼1.9M em pentano
tert-Butyllithium
Fórmula: C₄H₉Li
Ponto de Inflamação: –49°C (–56°F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008795
Número CAS: 594-19-4
EINECS: 209-831-5
UN: 3394
ADR: 4.2,I