Print…
Diisobutylaluminium hydride 1.1M em cicloexano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
Embalado sob azoto em frascos AcroSeal® reutilizáveis
H37108.9Z H37108.AE
H37108.9ZEA 397 EUR
H37108.9Z H37108.AE
Diisobutylaluminium hydride 1.1M em cicloexano
Diisobutylaluminium hydride
Fórmula: C₈H₁₉Al
Peso Molecular: 142.22 g/mol
Ponto de Fusão: -80
Densidade: 0.798
Ponto de Inflamação: –18°C (0°F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008928
Número CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3 III