Print…
Termómetro digital, GFX 460
Fornecedor: EBRO
1340-5460 1340-5464
620-1386EA 410 EUR
620-1386 471-1060
Termómetro digital, GFX 460
Termómetros Termómetros Digitais
Este termómetro de contacto é adequado para aplicações em tecnologia de laboratório, mistura magnética e banhos de aquecimento.
  • Alta precisão através de controlo fuzzy logic
  • Pode ser usado com todos os agitadores magnéticos
  • Minimiza a transposição do limite de temperatura
  • O estado é apresentado no display com iluminação por LEDs
DIN 45322 (diode connection). Safety circuit according to DIN 12878 class 1 and 2.
Certificações: DIN 45322 (ligação de díodo)
Circuito de segurança de acordo com a norma DIN 12878 classe 1 e 2.
Fornecimento: Fornecido com fonte de alimentação externa de 9 a 12 VCC, 20 mA.