Print…
Pironina G, certificado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyronin Y, Pyronine Y, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium chloride
418630010 418630050
ACRO418630010EA 41.2 EUR
ACRO418630010 ACRO418630050
Pironina G, certificado
Pironina G
Fórmula: C₁₇H₁₉ClN₂O
Peso Molecular: 302.8 g/mol
Ponto de Fusão: 250…260 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011725
Número CAS: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190
Encomendar
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥45 %
UV Lambda max 546 to 551 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.23 to 1.7
BSC Certification Passes