Print…
1,3-Dimethyladamantane 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A19684.14 A19684.06
A19684.14EA 150 EUR
A19684.14 A19684.06
1,3-Dimethyladamantane 98
1,3-Dimethyladamantane
Purity: 98% CAS No.: 702-79-4 Molecular Formula: C12H20 Formula Weight: 164.29 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 201° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00074755
Fórmula: C₁₂H₂₀
Peso Molecular: 164.29 g/mol
Ponto de ebulição: 201 °C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0.902
Ponto de Inflamação: 52 °C (126 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074755
Número CAS: 702-79-4
EINECS: 211-870-8
UN: 3295
ADR: 3 III