Print…
Adamantane-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Adamantanecarboxylic acid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane-1-carboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
106399-100G 106399-25G
SIAL106399-100GEA 241 EUR
SIAL106399-100G SIAL106399-25G
Adamantane-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Adamantane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₆O₂
Ponto de Fusão: 172…175 °C
Densidade: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00074720
Número CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6