Print…
Adamantane-1-carboxylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Adamantanecarboxylic acid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane-1-carboxylic acid
147880250 147881000 147880050
ACRO147880250EA 53.2 EUR
ACRO147880250 ACRO147881000 ACRO147880050
Adamantane-1-carboxylic acid 99%
Adamantane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₆O₂
Ponto de Fusão: 172…176 °C
Densidade: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074720
Número CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %