Print…
1,3,5-Triazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T46051-1G T46051-5G
SIALT46051-1GEA 50.9 EUR
SIALT46051-1G SIALT46051-5G
1,3,5-Triazine, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Triazine
Fórmula: C₃H₃N₃
Número MDL : MFCD00006044
Número CAS: 290-87-9
EINECS: 206-028-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II