Print…

1,3,5-Triazine ≥97%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

L16911.03 L16911.06 L16911.14
L16911.03EA 55.2 EUR
L16911.03 L16911.06 L16911.14
1,3,5-Triazine ≥97%
1,3,5-Triazine

Purity: 97% CAS No.: 290-87-9 Molecular Formula: C3H3N3 Formula Weight: 81.08 Melting Point: 77-83° dec. Boiling Point: 114° MDL No.: MFCD00006044

Fórmula: C₃H₃N₃
Ponto de ebulição: 114 °C
Densidade: 1,380
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006044
Número CAS: 290-87-9
EINECS: 206-028-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR