Print…
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L03442.18 L03442.30 L03442.0B
L03442.18EA 28 EUR
L03442.18 L03442.30 L03442.0B
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina ≥98%
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina
Purity: 98% CAS No.: 108-77-0 Molecular Formula: C3Cl3N3 Formula Weight: 184.41 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 190°(374°F) Melting Point: 145-149° Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 124246 UN No.: 2670 MDL No.: MFCD00006046
Fórmula: C₃Cl₃N₃
Ponto de ebulição: 192…194 °C
Ponto de Fusão: 145…149 °C
Densidade: 1,920
Ponto de Inflamação: >190 °C (374 °F)
Número MDL : MFCD00006046
Número CAS: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN: 2670
ADR: 8,II