Print…
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
110890010 110892500 110890051
ACRO110890010EA 58.4 EUR
ACRO110890010 ACRO110892500 ACRO110890051
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina 99%
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina
Fórmula: C₃Cl₃N₃
Ponto de ebulição: 190 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Densidade: 1,92 g/cm³
Ponto de Inflamação: >200 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006046
Número CAS: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN: 2670
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent May contain 0% to 0.5% Silica as an additive