Print…
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate
B21697.0B B21697.18 B21697.30
B21697.0BEA 510 EUR
B21697.0B B21697.18 B21697.30
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione ≥97%
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione
Purity: 97% CAS No.: 839-90-7 Molecular Formula: C9H15N3O6 Formula Weight: 261.24 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00003549
Fórmula: C₉H₁₅N₃O₆
Ponto de ebulição: 527 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 136…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003549
Número CAS: 839-90-7
EINECS: 212-660-9