Print…
Cyanuric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
MQ200
185809-25G 185809-100G
SIAL185809-25GEA 53.9 EUR
SIAL185809-25G SIAL185809-100G
Cyanuric acid, Sigma-Aldrich®
Cyanuric acid
Fórmula: C₃H₃N₃O₃
Peso Molecular: 129.08 g/mol
Densidade: 2.5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00082990
Número CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728