Print…
Cyanuric acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20358.0005 8.20358.0250 8.20358.1000 8.20358.9050
8.20358.0005EA 25.8 EUR
8.20358.0005 8.20358.0250 8.20358.1000 8.20358.9050
Cyanuric acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Cyanuric acid
Fórmula: C₃H₃N₃O₃
Peso Molecular: 129.08 g/mol
Densidade: 2.5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00082990
Número CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728
Encomendar
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 320 - 330 °C (decomposition)
Molar Mass 129.07 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.0001 Pa (25 °C)
Density 2.5 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.0 (H2O, 20 °C) (saturated solution)