Print…
Cyanuric acid
Fornecedor: Lovibond
511370BT 511371BT
LOVI511370BTEA 30 EUR
LOVI511370BT LOVI511371BT
Cyanuric acid
Cyanuric acid
Fórmula: C₃H₃N₃O₃
Densidade: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00082990
Número CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728