Print…
Cyanuric acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15447.0B A15447.22 A15447.30
A15447.0BEA 128 EUR
A15447.0B A15447.22 A15447.30
Cyanuric acid ≥99%
Cyanuric acid
Purity: 99% CAS No.: 108-80-5 Molecular Formula: C3H3N3O3 Formula Weight: 129.08 Melting Point: 360° Beilstein Reference: 126982 Merck Reference: 14,2698 MDL No.: MFCD00082990
Fórmula: C₃H₃N₃O₃
Ponto de Fusão: >360 °C
Densidade: 2,5
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082990
Número CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 14,2698