Print…
Cyanuric acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
181020010 181020250 181022500
ACRO181020010EA 140 EUR
ACRO181020010 ACRO181020250 ACRO181022500
Cyanuric acid 98%
Cyanuric acid
Fórmula: C₃H₃N₃O₃
Peso Molecular: 129.08 g/mol
Ponto de Fusão: >360 °C
Número MDL : MFCD00082990
Número CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥95.0 %